Key Documents
NIST8555
IAEA-S-2 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
 34S
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 0.5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S/32S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)