Documenti fondamentali
NISTRM8536
GISP-Water
NIST®RM 8536
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
 2H
 18O
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Hydrogen (H2), Oxygen (O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85364061834196778