Documenti fondamentali
NISTRM8569
Nitrogen and oxygen isotopes in nitrate
NIST® RM 8569
Sinonimo/i:
Sodium nitrate, Chile salpeter
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NaNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
 15N
 17O
 18O
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
306 °C (dec.) (lit.)
Formato
mixture
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8