Documenti fondamentali
422975
Sigma-Aldrich
Ammonia-d3
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ND3
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
0.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4802 mmHg ( 15.5 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
1203 °F
P. ebollizione
−33 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i/hD3
QGZKDVFQNNGYKY-ZRLBSURWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal pressure at 21ºC for both 10 L and 25 L standard package is 114 psig (liquified). This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)