Documenti fondamentali
486892
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
1.08 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
27 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Temp. autoaccensione
806 °F
P. eboll.
−6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -30.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2