Documenti
176028
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methylammonium-d6 chloride
About This Item
Formula condensata:
CD3ND2·DCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1