Documenti fondamentali
806897
Sigma-Aldrich
ND3/He(RG) Gas Mixture
ratio (1:49), 99 atom % D
About This Item
Codice UNSPSC:
12352002
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
gas
Composizione
ratio (1:49)
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)