A4915
Solfato d′ammonio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 132 g/L at 20 °C
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)