Key Documents
1.01816
SAFC
Solfato d′ammonio
EMPROVE® EXPERT, ACS, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-984-1
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
NF
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Descrizione
EMPROVE® EXPERT ACS,NF
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
pH
5 (100 g/L in H2O)
Solubilità
754-764 g/L
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il solfato d′ammonio è impiegato diffusamente come precipitante nelle produzioni biofarmaceutiche e come eccipiente nelle formulazioni liposomiali.
Visti i livelli di contaminazione microbica e di endotossine estremamente bassi, il solfato d′ammonio Emprove® Expert è particolarmente indicato per le applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
HEPES Buffer substance HEPES EMPROVE&#174; EXPERT
SAFC
1.10110
HEPES
Cloruro di calcio EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.37101
Cloruro di calcio