451975
Ammonium sulfate-14N2 solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.99 atom % 14N
Livello qualitativo
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.391
Densità
1.225 g/mL at 25 °C
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)