681806
Ammonium lauryl sulfate solution
~30% in H2O
Sinonimo/i:
Ammonium dodecyl sulfate, Dodecyl sulfate ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
~30% in H2O
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.374
Densità
1.02 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?