PHR1949
Sodio dodecil solfato
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000620
traceable to USP 1614363
Famiglia di API
sodium lauryl sulfate
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 2 g
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Sodium Lauryl Sulfate is a 12-carbon containing amphiphilic anionic surfactant having a sulfate group. It is used because of its cleaning and foaming properties in a variety of cosmetic products, detergents, pharmaceuticals, and chemical industries.
Applicazioni
- Electrochemical determination of sodium lauryl sulfate (SDS) using a molecularly imprinted polymer (MIP) sensor
- Development of a surface-enhanced Raman scattering (SERS) based method using gold nanoparticle (AuNP) sol to estimate SDS in a river water sample
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)