RDD021
Sodio dodecil solfato
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99.0%
Qualità
free-flowing
PM
288.38 g/mol
Impurezze
≤0.06 meq/g Titr. Base
≤4.0% unsulfated alcohols
≥96.0% fatty alcohols
Perdita
≤1.0% loss on drying
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
Assorbanza UV
λ: 230-350 nm Amax: ≤0.1
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C