Key Documents
8.17034
SAFC
Sodio dodecil solfato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio dodecil solfato, Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Beilstein:
3599286
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-788-1
agenzia
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point >150 °C
Solubilità
>130 g/L
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il sodio dodecilsolfato è un tensioattivo anionico utilizzato in un′ampia varietà di formulazioni farmaceutiche e cosmetiche, principalmente come tensioattivo o emulsionante in formulazioni semisolide
Detersivo anionico
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C