Key Documents
1.37112
SAFC
Poloxamer 188
EMPROVE® EXPERT, (stabilized with 70ppm BHT), Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Glicol polietilenico, propossilato
About This Item
Formula condensata:
(C3H6O · C2H4O)x
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
52 °C
Temp. transizione
flash point 260 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 70 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il diidrogenofosfato di potassio diidrato è di norma impiegato come componente di sistemi tampone per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Grazie ai suoi bassi livelli microbici e di endotossine, Il diidrogenofosfato di potassio diidrato Emprove® Expert è particolarmente adatto ad applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3