451851
Sodium dodecyl-d25 sulfate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Dodecyl-d25 sulfate sodium salt, SDS-d25, sodium lauryl sulfate-d25
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+25
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2;
DBMJMQXJHONAFJ-YCGROXIYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?