L9781
Lithium dodecyl sulfate
BioReagent, for molecular biology, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98.5% (GC)
PM
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C
Assorbimento
≤0.05 at 260 nm (3% solution)
≤0.05 at 280 nm (3% solution)
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Attività estranea
DNase and RNase, none detected
Stringa SMILE
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3