485306
Ammonium-14N2 sulfate solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
15N-depleted
Purezza isotopica
99.99 atom % 14N
Stato
solid
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.396
Densità
1.23 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[14NH3].[14NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?