Documenti fondamentali
1.37031
SAFC
Idrossido di sodio
1 M (mol/L), EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Concentrazione
1 M (mol/L)
Impurezze
≤10 ppm Al
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Sulfate
≤5 ppm Chloride
≤5 ppm Pd
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Filtrato con 0,2 μm
Applicazioni
Il prodotto è stato fabbricato a partire da pellet di idrossido di sodio Ph Eur, BP, JP, NF e acqua per preparazioni iniettabili secondo USP. L′acqua per preparazioni iniettabili secondo USP è stata preparata per questo prodotto impiegando acqua purificata conformemente a Ph Eur, JP.
Le specifiche per le impurezze elementari sono state stabilite considerando la linea guida ICH Q3D sulle impurezze elementari. È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1