Documenti fondamentali
1.06498
Supelco
Sodio idrossido
pellets for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Forma fisica
pellets
Impurezze
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
1090 g/L
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′idrossido di sodio (soda caustica) è una fonte inorganica di ioni idrossido che può essere impiegata per alchilare fenoli, alcoli, aldeidi e chetoni. L′NaOH può essere utilizzato anche per convertire le ammidi in ammine, per generare diclorocarbeni e nella saponificazione dei derivati degli acidi carbossilici.
Applicazioni
L′idrossido di sodio può essere usato:
  • Come deprotonante nella sintesi di nanoparticelle di una struttura imidazolato-zeolitica (ZIF-94).
  • Come precipitante nella sintesi di nanoparticelle di ossido di nichel (NiO) a partire da nitrato di nichel.
  • Come regolatore di pH nella sintesi di una polvere di tetraossido di dicromo e zinco (o cromito di zinco, ZnCr2O4) a partire da nitrato di zinco e nitrato di cromo mediante un processo idrotermico.
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, NaOH): ≥ 99,0 %
Carbonati (come Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Cloruri (Cl): ≤ 0,012 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicati (SiO₂): ≤ 0,001 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,010 %
Azoto (N) totale: ≤ 0,0003 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Al (alluminio): ≤ 0,0005 %
As (arsenico): ≤ 0,0001 %
Ca (calcio): ≤ 0,0005 %
Cu (rame): ≤ 0,0002 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
K (potassio): ≤ 0,05 ppm
Mg (magnesio): ≤ 0,0005 %
Ni (nichel): ≤ 0,00025 %
Pb (piombo): ≤ 0,0005 %
Zn (zinco): ≤ 0,001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolli
Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting