Key Documents
1.00317
Supelco
Hydrochloric acid
37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido cloridrico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido cloridrico, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
liquid
Concentrazione
37.0-38.0% HCl
Impurezze
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cr (Chromium)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Hg (Mercury)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Bi (Bismuth)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.150 ppm Al (Aluminium)
≤0.300 ppm Mg (Magnesium)
≤0.300 ppm Zn (Zinc)
≤0.4 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.5 ppm Sulfite (SO3)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤10 ppm Non volatile matter
≤50 ppm Bromide (Br)
Stringa SMILE
Cl
Residuo alla calcinazione
≤3 ppm (as SO4)
Colore
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.19 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Tenore (alcalimetria): 37,0 - 38,0%
Identità: conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Aspetto: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Residuo alla calcinazione (come SO₄): ≤ 3 ppm
Data di scadenza: vedere etichetta prodotto
Conforme alle specifiche ACS per uso generale
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Contenuto correlato
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.