757527
Sodio idrossido
ultra dry, powder or crystals, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?