Key Documents
70221
Supelco
Formato di ammonio
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido formico
About This Item
Formula condensata:
HCO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.06
Beilstein:
3625095
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
eCl@ss:
39021903
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Grado
eluent additive for LC-MS
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Saggio
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Qualità
LiChropur
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
<2% water
Residuo alla calcinazione (900 °C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il formato di ammonio è il sale di ammonio dell′acido formico. È rapidamente disponibile, stabile e di natura non tossica. Può essere usato insieme ai catalizzatori palladio su carbone (Pd-C) o di nichel Raney.
Applicazioni
Il formato di ammonio è stato usato come soluzione tampone durante l′analisi LC-MS/MS per lo screening di farmaci e composti esogeni. Può essere usato come agente di trasferimento dell′idrogeno catalitico nella riduzione di composti azotati alifatici e aromatici.
Il formato di ammonio è stato usato nella separazione di farmaci antinfiammatori non steroidei e di miscele di oligosaccaridi tramite elettrocromatografia capillare. È usato anche nell′analisi delle fosfatidilserine, dei triacilgliceroli e dei prodotti dell′ossidazione del triacilglicerolo, e degli acidi oligogalatturonici con i metodi della HPLC e HPLC-MS
Il formato di ammonio è stato usato come soluzione tampone durante l′analisi LC-MS/MS per lo screening di farmaci e composti esogeni. Può essere usato come agente di trasferimento dell′idrogeno catalitico nella riduzione di composti azotati alifatici e aromatici.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
A general procedure for mild and rapid reduction of aliphatic and aromatic nitro compounds using ammonium formate as a catalytic hydrogen transfer agent.
Ram, Siya, and Richard E. Ehrenkaufer.
Tetrahedron Letters, 25.32, 3415-3418 (1984)
François-Ludovic Sauvage et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1735-1742 (2006-07-22)
In clinical and forensic toxicology, general unknown screening is used to detect and identify exogenous compounds. In this study, we aimed to develop a comprehensive general unknown screening method based on liquid chromatography coupled with a hybrid triple-quadrupole linear ion
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Yajing Lv et al.
PLoS biology, 18(11), e3000872-e3000872 (2020-11-14)
Metabolic reprogramming to fulfill the biosynthetic and bioenergetic demands of cancer cells has aroused great interest in recent years. However, metabolic reprogramming for cancer metastasis has not been well elucidated. Here, we screened a subpopulation of breast cancer cells with
Anne M Filppula et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1202-1209 (2014-04-10)
Previous studies have shown that several protein kinase inhibitors are time-dependent inhibitors of cytochrome P450 (CYP) 3A. We screened 14 kinase inhibitors for time-dependent inhibition of CYP2C8 and CYP3A. Amodiaquine N-deethylation and midazolam 1'-hydroxylation were used as marker reactions for