Key Documents
5.33004
Supelco
Acetato di ammonio
for LC-MS LiChropur
Sinonimo/i:
Acetato di ammonio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
211-162-9
NACRES:
NB.21
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Forma fisica
solid
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
114 °C
Solubilità
1480 g/L
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
410 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acetato di ammonio è comunemente usato per la preparazione di tamponi ocome additivo della fase mobile nelle analisi di cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa(LC-MS).
Applicazioni
L′acetato di ammonio può essere impiegato come additivo della fase mobilenelle analisi di cromatografia liquida a interazione idrofilica (HILIC) perla determinazione di oligonucleotidi e siRNA.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur , ideali per analisi mediante HPLC o LC-MS
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Bispecific antibodies are a new class of biotherapeutics where one therapeutic agent can target two different antigens. This application note demonstrates a new size exclusion chromatographic method for characterizing these new biotherapeutics by mass spectrometry.