Key Documents
D125806
Sigma-Aldrich
N,N-diisopropiletilammina
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
N-etildiisopropilammina, DIPEA, Etildiisopropilammina, ‘Base di Hünig’
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
31 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
127 °C (lit.)
Punto di fusione
<−50 °C (lit.)
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-diisopropiletilammina, nota anche come base di Hünig′, è un′ammina stericamente ingombrata. È una base non nucleofila solitamente impiegata nelle reazioni di sostituzione. Agisce come attivatore dei complessi con ligandi chirali di tipo N, P con iridio e può essere utilizzato nell′idrogenazione di nitrili α, β-insaturi. È stata studiata l′influenza di concentrazioni variabili di N,N-diisopropiletilammina sulla sintesi di olvanile in presenza di lipasi come catalizzatore.
Applicazioni
La N,N-diisopropiletilammina può essere usata nella sintesi di peptidi di ovoalbumina mannosilata.
Scavenger di protoni usato nell′accoppiamento di peptidi, nell′enolborazione, nell′alcossicarbonilazione catalizzata da Pd(0) di allil fosfati e acetati, e come catalizzatore nella sintesi di vinil sulfone.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Piperidina ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
104094
Piperidina
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
Lipase-catalysed synthesis of olvanil in organic solvents.
Reyes-Duarte D, et al.
Biotechnology Letters, 24(24), 2057-2061 (2002)