59845
Solfato d′ammonio
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Qualità
traceable to NIST SRM 194
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
21.20%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilità
soluble, clear, colorless
Formato
neat
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Alkaline sodium hypochlorite irrigant and its chemical interactions: Discusses the chemical interactions of sodium hypochlorite with other endodontic agents like EDTA and citric acid, emphasizing its role in tissue dissolution during dental procedures (Wright, Kahler, Walsh, 2017).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?