Documenti fondamentali
214477
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352309
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
product name
Gel di silice, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Grado
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Livello qualitativo
Forma fisica
fine crystals
Produttore/marchio commerciale
Davisil®
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
430-530 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
100-200 mesh
75-150 μm
Dimensione pori
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il gel di silice è una rete tridimensionale rigida di silice colloidale. Viene usato esclusivamente come materiale di supporto per i centri attivi di titanio (III) nei catalizzatori Ziegler-Natta. Il gel di silice può essere sottoposto a frammentazione controllata dando luogo a particelle polimeriche uniformi con una distribuzione ristretta delle dimensioni delle particelle e un′elevata densità apparente. Il gel di silice è così classificato:
a. Acquagel: pori ripieni d′acqua
b. Xerogel: la fase acquosa viene rimossa dai pori per mezzo del processo di evaporazione
c. Aerogel: il solvente viene rimosso per estrazione supercritica
Applicazioni
Il gel di silice è stato usato per mettere a confronto gli adsorbenti mesoporosi di tipo MCM-41.
Nota a piè di pagina
Applicazioni raccomandate
Il grado 923 soddisfa le specifiche ASTM D1319 per l′analisi degli idrocarburi
Note legali
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Megan P Caputo et al.
Brain, behavior, and immunity, 81, 455-469 (2019-07-05)
Neonatal brain development can be disrupted by infection that results in microglial cell activation and neuroinflammation. Studies indicate that polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and their metabolites can resolve inflammation. It is not known if dietary PUFA increases lipid metabolites in
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
Contenuto correlato
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.