Documenti fondamentali
227196
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (9385), 230-400 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352309
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Grado
high-purity grade (9385)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore®
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
550 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
230-400 mesh
40-63 μm
Dimensione pori
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il gel di silice è una rete tridimensionale rigida di silice colloidale. Viene usato esclusivamente come materiale di supporto per i centri attivi di titanio (III) nei catalizzatori Ziegler-Natta. Il gel di silice può essere sottoposto a frammentazione controllata dando luogo a particelle polimeriche uniformi con una distribuzione ristretta delle dimensioni delle particelle e un′elevata densità apparente. Il gel di silice è così classificato:
a. Acquagel: pori ripieni d′acqua
b. Xerogel: la fase acquosa viene rimossa dai pori per mezzo del processo di evaporazione
c. Aerogel: il solvente viene rimosso per estrazione supercritica
Applicazioni
Adatto a cromatografia liquida a bassa e media pressione.
Il gel di silice è stato usato per mettere a confronto gli adsorbenti mesoporosi di tipo MCM-41.
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Gel di silice for column chromatography, 60
Supelco
89943
Gel di silice
Silice for column chromatography
Millipore
1.07729
Silice
Gel di silice high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
Supelco
236810
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
403598
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
346446
Gel di silice
Celine L Hartman et al.
Journal of lipid research, 59(1), 113-122 (2017-11-24)
Endothelial dysfunction is a hallmark of multiple inflammatory diseases. Leukocyte interactions with the endothelium have significant effects on vascular wall biology and pathophysiology. Myeloperoxidase (MPO)-derived oxidant products released from leukocytes are potential mediators of inflammation and endothelial dysfunction. 2-Chlorofatty acids
Jane McHowat et al.
Frontiers in physiology, 11, 460-460 (2020-05-28)
Endothelial activation and dysfunction are hallmarks of inflammation. Neutrophil-vascular endothelium interactions have significant effects on vascular wall physiology and pathology. Myeloperoxidase (MPO)-derived products released from activated neutrophils can mediate the inflammatory response and contribute to endothelial dysfunction. 2-Chlorofatty aldehyde (2-ClFALD)
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
Jesse J Chen et al.
PloS one, 4(3), e4949-e4949 (2009-03-24)
Glycerol nucleic acid (GNA) has an acyclic phosphoglycerol backbone repeat-unit, but forms stable duplexes based on Watson-Crick base-pairing. Because of its structural simplicity, GNA is of particular interest with respect to the possibility of evolving functional polymers by in vitro
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)