Key Documents
1.07729
Millipore
Silice
for column chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
Tecnica di separazione
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Caratteristiche e vantaggi
Silica gel 60 (less than 0.063 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 95 % < 0,063 mm