Documenti fondamentali
1.09389
Millipore
Silice
for column chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Caratteristiche e vantaggi
Silica gel 60 (35-70 µm)provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Loss on drying (150 °C): ≤ 9.0 %
Particle Size (d10):
Particle Size (d50):
Particle Size (d90):
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Gel di silice high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
236802
Gel di silice
Gel di silice for thin-layer chromatography
Supelco
1.07731
Gel di silice
Gel di silice technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
Gel di silice
Gel di silice 40-75 μm particle size
Supelco
80442
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel di silice
Sabbia 50-70 mesh particle size
Sigma-Aldrich
274739
Sabbia
Gel di silice high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
Gel di silice