80442
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, 40-75 μm particle size
Grado
high-purity grade
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
250-350 m2/g
Perdita
~5% loss on drying
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
200-400 mesh
40-75 μm
Dimensione pori
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?