60744
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 550-950 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gel di silice, high-purity grade, 90Å, 15-25 μm, for column chromatography
Grado
for column chromatography
high-purity grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
400 m2/g , B.E.T
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
0.015-0.025 mm
15-25 μm
Dimensione pori
90 Å mean pore size
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - Solvent removed by supercritical extraction.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?