236756
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 710, 1000-1400 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gel di silice, Davisil® grade 710, pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Grado
Davisil® grade 710
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder
tecniche
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Area superficiale
475-560 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimens. media delle particelle
10.0-14.0 μm
Dimensione pori
0.7-0.9 cm3/g pore volume
50-76 Å
pH
6.0-7.0 (5% in slurry)
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?