Key Documents
42215
Supelco
2,4-Dinitrophenylhydrazine Phosphoric acid solution
for derivatization (of aldehydes and ketones), LiChropur, substitute for the explosive solid, ~0.2 M (~4%)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.14
Beilstein:
6258433
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for derivatization (of aldehydes and ketones)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur
Composizione
2,4-dinitrophenylhydrazine
ethanol
phosphoric acid
Concentrazione
~0.2 M (~4%)
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Densità
1.35 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4.H3O4P/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;1-5(2,3)4/h1-3,8H,7H2;(H3,1,2,3,4)
RYSWHUOYGUCXQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Reagent for derivatizing aldehydes and ketones, replacement for the explosive solid
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G.D. Johanson
Journal of the American Chemical Society, 73, 5888-5888 (1951)
Wioletta Rozpędek et al.
Current cancer drug targets, 20(3), 223-238 (2020-01-08)
Colorectal cancer constitutes one of the most common cancer with a high mortality rate. The newest data has reported that activation of the pro-apoptotic PERK-dependent unfolded protein response signaling pathway by small-molecule inhibitors may constitute an innovative anti-cancer treatment strategy.