P26252
Phenylhydrazine
97%
Sinonimo/i:
Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
345 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.607 (lit.)
P. eboll.
238-241 °C (lit.)
Punto di fusione
18-21 °C (lit.)
Densità
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 4, 4′-(arylmethylene)-bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol)s by reacting with aryl aldehydes and acetoacetates in presence of N-bromo sulfonamide as a catalyst via one-pot pseudo-five-component condensation.
- Thiazolidinones by treating with mercaptoacetic acid and aldehydes or ketones.
- 5-[3,3,3-trifluoro-2-(phenylhydrazono)propyl]-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid by reacting with 6-(trifluoromethyl)comanic acid.
It can be also used as a precursor for the preparation of selective carboxymethylated products at N-1 and N-2 by reacting with dimethyl carbonate (DMC) in the presence of a Bronsted base and metal salts as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Structural modifications of proteins are essential to living cells. When aberrantly regulated they are often the basis of disease. Glycans are responsible for much of the structural variation in biologic systems, and their representation on cell surfaces is commonly called the “glycome.”