Documenti fondamentali
D161608
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylhydrazine
98%
Sinonimo/i:
asym-Dimethylhydrazine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
605261
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
1.94 (vs air)
Tensione di vapore
103 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
478 °F
Limite di esplosione
95 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4075 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C (lit.)
Densità
0.79 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)N
InChI
1S/C2H8N2/c1-4(2)3/h3H2,1-2H3
RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Dimethylhydrazine can react with:
  • β-Naphthol via radical amination to form 1-amino-2-naphthol.
  • 2-Chloro- and 2,2-dichloro-(bromo)vinyl ketones via regioselective heterocyclization to form 3-substituted 1-methyl(5-halo)pyrazoles.
  • Terminal alkynes in the presence of TpRuCl(PPh3)2 (Tp = tris(pyrazolyl)borate) to form nitriles.
N,N-Dimethylhydrazine along with ferric chloride hexahydrate forms an effective reduction system for:
  • Synthesizing DNA binding pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine (PBD) imines via reductive cyclization of the corresponding nitro aldehyde.
  • Transforming a variety of nitroarenes and azido compounds into the corresponding anilines and amino compounds, respectively.
Azioni biochim/fisiol
Lung and colon tumor initiator in experimental animal model.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Masaki Honda et al.
Marine drugs, 17(2) (2019-02-06)
The red macroalga Agarophyton chilensis is a well-known producer of eicosanoids such as hydroxyeicosatetraenoic acids, but the alga produces almost no prostaglandins, unlike the closely related A. vermiculophyllum. This indicates that the related two algae would have different enzyme systems
Reaction of terminal alkynes with hydrazines to give nitriles, catalyzed by TpRuCl (PPh3)2: novel catalytic transformation involving a vinylidene ruthenium intermediate
Fukumoto Y, et al.
Organometallics, 21(19), 3845-3847 (2002)
Dmitry S Kosyakov et al.
Chemosphere, 228, 335-344 (2019-05-01)
Existing methods for cleanup of wastewaters and soils polluted with the extremely toxic rocket fuel unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH) are mainly based on the treatment with various oxidative reagents. Until now, the assessment of their effectiveness was based on the residual
Takao Kaneko et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(11), 2052-2057 (2007-11-06)
The effects of esculetin (6,7-dihydroxycoumarin) and its 6-glycoside, esculin, on 8-oxo-2'-deoxyguanosine (8-oxodG) formation and carcinogenesis induced by a chemical carcinogen, 1,2-dimethylhydrazine (DMH), were examined in the colons of male Fischer 344 rats. Animals were given water containing esculetin or esculin
B Toth
Cancer research, 35(12), 3693-3697 (1975-12-01)
The various synthetic substituted hydrazines, which cause tumors in animals, are briefly enumerated. To date, 19 of them have proved to be tumorigenic in animals. A number of these chemicals are found today in the environment, in industry, in agriculture
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics