Documenti fondamentali
8.14269
Sigma-Aldrich
Methylphenyl glyoxylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
239-263-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
17 °C (ECHA)
Temp. transizione
flash point >113 °C
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.159 - 1.163
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup