699101
1-Boc-1-methylhydrazine
97%
Sinonimo/i:
2-Methylcarbazic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylhydrazine, N-Boc-N-Methylhydrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436
Densità
0.985 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
hydrazide
Stringa SMILE
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?