C65807
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
≥95%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.05
Beilstein:
3596254
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
216 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
J P Mahy et al.
European journal of biochemistry, 226(2), 445-457 (1994-12-01)
The reaction of p-chlorophenylhydrazine with prostaglandin H synthase (PGHS) Fe(III) under aerobic conditions leads to a partial destruction of the heme and to a new complex absorbing at 436 nm. This complex is also obtained by reaction of p-chlorophenyldiazene (pClPhN
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C65807-1KG | |
C65807-25G | 4061833511374 |
C65807-500G | |
C65807-5G | 4061832105024 |