8.07250
Phenylhydrazine
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenylhydrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
195 °C
Potenza
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1 % (v/v)
P. eboll.
244 °C/1013 hPa
Punto di fusione
19.6 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup