645524
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Grado
technical grade
Descrizione
Residual water (≤12%)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
500-600 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
200-425 mesh
35-75 μm
Dimensione pori
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH
6.5-7.5
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?