Documenti fondamentali
1.01077
Millipore
Ossido di alluminio 90 attivo neutro
(activity stage I) for column chromatography 0.063-0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Sinonimo/i:
Ossido di alluminio 90 attivo neutro
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
215-691-6
Materiali
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
Dimensione particelle
63-200 μm
Dimensione pori
9 nm mean pore size
P. eboll.
2980 °C/1013 hPa
Punto di fusione
2050 °C
Densità
3.94 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Un sorbente versatile per cromatografia preparativa che dà prova di una elevata stabilità al pH
Caratteristiche e vantaggi
Le caratteristiche più rilevanti dell′ossido di alluminio 90 attivo neutro sono:
Una struttura cristallina costituita da atomi di alluminio a coordinazione ottaedrica e tetraedrica attorno a cui sono disposti gli atomi di ossigeno. La presenza diffusa, in superficie, di gruppi ossidrile liberi. La presenza di centri acidi e basici differenziati che conferiscono al materiale proprietà di scambio anionico e cationico. L′ossido di alluminio è dotato di una stabilità al pH più elevata rispetto al gel di silice, specialmente in territorio alcalino, e subisce varie modificazioni cristalline che danno luogo a differenti diametri dei pori.
Confezionamento
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Attività: I
pH (sospensione al (10 %): 6,8-7,8
Sostanze estraibili dall'acqua: ≤ 0,2 %
Cloruri (Cl) ≤ 0,1 %
Ca (calcio): ≤ 0,15%
Velocità di filtrazione: ≥ 0,3 mL/min
Granulometria: 70% tra 0,063 - 0,200 mm
Definizione dell'attività in base alla scala di Brockmann adeguata a una distanza di migrazione di 30 mm:
I: attività I
II: attività II
III: attività III
IV: attività IV
V: attività V
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Aluminum oxide activated, basic, Brockmann I
Sigma-Aldrich
199443
Aluminum oxide
Supelco
Supelco
1.15754
Aluminium oxide
Aluminum oxide powder, ultra dry
Sigma-Aldrich
769290
Aluminum oxide