Documenti fondamentali
1.01076
Millipore
Ossido di alluminio 90 attivo basico (0,063-0,200 mm)
(activity stage I) for column chromatography
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Materiali
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
Dimensione particelle
63-200 μm
Dimensione pori
9 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2980 °C/1013 hPa
Punto di fusione
2050 °C
Densità
4.0 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500‑900 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Un sorbente versatile per cromatografia preparativa che dà prova di una elevata stabilità al pH
Caratteristiche e vantaggi
Le caratteristiche più rilevanti dell′ossido di alluminio 90 attivo basico sono:
Una struttura cristallina costituita da atomi di alluminio a coordinazione ottaedrica e tetraedrica attorno a cui sono disposti gli atomi di ossigeno. La presenza diffusa, in superficie, di gruppi ossidrile liberi. La presenza di centri acidi e basici differenziati che conferiscono al materiale proprietà di scambio anionico e cationico. L′ossido di alluminio è dotato di una stabilità al pH più elevata rispetto al gel di silice, specialmente in territorio alcalino, e subisce varie modificazioni cristalline che danno luogo a differenti diametri dei pori.
Confezionamento
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Attività: I
pH (sospensione al 10%): 8,5-10,5
Sostanze estraibili con acqua: ≤ 0,2%
Cloruro (Cl): ≤ 0,004%
Solfato (SO₄): ≤ 0,1%
Velocità di filtrazione: ≥ 0,3 mL/min
Dimensione delle particelle: 70% tra 0,063 e 0,200 mm
Definizione dell'attività in base alla scala di Brockmann dei gradi di attività adeguata a una distanza di migrazione di 30 mm:
I: attività I
II: attività II
III: attività III
IV: attività IV
V: attività V