1.12518
Florisil® (0,150-0,250 mm)
for column chromatography
Sinonimo/i:
Florisil® (0,150-0,250 mm)
Livello qualitativo
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Analisi granulometrica (setacciatura a secco; >0,15 mm): ≥ 80%
Valore del pH: 9,0-10,0
Valore del pH: 9,0-10,0
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company