12449
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 3% Petrocol B, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
agenzia
ASTM® D2887
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 SUPELCOPORT support
Gruppo funzionale matrice
3% Petrocol B phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)