13801
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Parametri
0-275 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 HayeSep Q support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)