04276
Fosfato di sodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
powder
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339
Impurezze
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.002% ammonium (NH4)
≤0.2% water-insoluble matter
≤1% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
≤2.0% pyrophosphate (as Na4P2O7)
Perdita
≤1% loss on drying, 105°C, 4h
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilità
H2O: soluble 8 parts
H2O: very soluble (Hot)
alcohol: insoluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1