S2429
Fosfato di sodio eptaidrato
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Saggio
98.0-100.5% dry basis
Stato
powder, crystals or chunks
pH
9.0-9.3 (25 °C, 50 g/L)
Solubilità
water: ~35.8 g/L at 20 °C
Densità
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?