S7907
Fosfato di sodio
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
<0.05 at 260 in H2O at 1 M
<0.05 at 280 in H2O at 1 M
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- come componente del tampone fosfato salino (PBS)
- come componente del tampone per la preparazione di un diluente per la crioconservazione
- nella preparazione del tampone di McIlvaine (tampone citrato-fosfato) per il colorante blu di toluidina
- nella preparazione della miscela S9 per il test di Ames e il cromotest SOS
- nella preparazione della pasta di idrossiapatite calcio-deficiente (CDHA) nel corso del processo di fabbricazione dell′impalcatura, o scaffold, di CDHA
Caratteristiche e vantaggi
- La linea di prodotti BioXtra fornisce prodotti di alta qualità per risultati accurati
- Livelli analitici elevati (≥99,0%) a conferma della sua purezza
- Sotto forma di polvere per una maggior maneggevolezza e una maggiore facilità di impiego.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?