A5132
Solfato d′ammonio
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder or crystals
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 132 g/L at 20 °C
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1